Kluczowe dokumenty
PHR3326
Ibuprofen Impurity C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
(2RS)-2-(4-Isobutylphenyl)propionamide, α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetamide, (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanamide, (±)-Ibuprofen amide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C(N)=O)C1=CC=C(CC(C)C)C=C1
InChI
1S/C13H19NO/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H2,14,15)
Klucz InChI
REUQKCDCQVNKLW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3