Kluczowe dokumenty
PHR3324
Ibuprofen Impurity K
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
(2RS)-2-(4-Formylphenyl)propionic acid, (2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
ciąg SMILES
OC(C(C)C1=CC=C(C([H])=O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-7H,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
IAXYHYOWEQQFMC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)