Kluczowe dokumenty
PHR3290
2-furaldehyde
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Furfural, 2-Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
gęstość pary
3.31 (vs air)
ciśnienie pary
13.5 mmHg ( 55 °C)
temp. samozapłonu
599 °F
granice wybuchowości
19.3 %
opakowanie
pkg of 50 mg
współczynnik refrakcji
n20/D 1.525 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
gęstość
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Klucz InChI
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMENasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.