Kluczowe dokumenty
PHR3217
Oxaprozin
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Oxaprozin, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropanoic acid, Daypro
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1482207
rodzina API
oxaprozin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCc1nc(-c2ccccc2)c(o1)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15NO3/c20-16(21)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,20,21)
Klucz InChI
OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)