Kluczowe dokumenty
PHR3177
Supelco
Apraclonidine Hydrochloride
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
p-Aminoclonidine monohydrochloride, 2-(4-Amino-2,6-dichloroanilino)-2-imidazoline hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10Cl2N4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.57
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1041609
rodzina API
clonidine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 200 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Cl-].Clc1c(c(cc(c1)N)Cl)NC2=NCCN2.[H+]
InChI
1S/C9H10Cl2N4.ClH/c10-6-3-5(12)4-7(11)8(6)15-9-13-1-2-14-9;/h3-4H,1-2,12H2,(H2,13,14,15);1H
Klucz InChI
OTQYGBJVDRBCHC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - STOT SE 1
Organy docelowe
Cardio-vascular system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)