Kluczowe dokumenty
C2400000
Clonidine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(2,6-Dichloroanilino)-2-imidazoline hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
clonidine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].Clc1cccc(Cl)c1NC2=NCCN2
InChI
1S/C9H9Cl2N3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H
Klucz InChI
ZNIFSRGNXRYGHF-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)