Y0000801
Clonidine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Acetyl-2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
clonidine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C16H15ClN2O3S/c17-14-10-12(23(18,21)22)6-7-15(14)19-9-8-13(16(19)20)11-4-2-1-3-5-11/h1-7,10,13H,8-9H2,(H2,18,21,22)
Klucz InChI
YSGUBGGKAMJBNI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)