Kluczowe dokumenty
PHR3071
Oxcarbazepine Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Acridone, 9,10-Dihydro-9-oxoacridine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1483185
rodzina API
oxcarbazepine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 25 mg
mp
>300 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=C1c2ccccc2Nc3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H,14,15)
Klucz InChI
FZEYVTFCMJSGMP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)