Kluczowe dokumenty
Y0001576
Oxcarbazepine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
10,11-Dihydro-10-oxo-5h-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, Oxacarbazepine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
oxcarbazepine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CC2=C(C=CC=C2)N(C(N)=O)C3=CC=CC=C31
InChI
1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)
Klucz InChI
CTRLABGOLIVAIY-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)