Kluczowe dokumenty
PHR2595
2,4-dichlorophenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2,4-Dichlorophenol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1187954
rodzina API
triclosan
Formularz
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 200 mg
bp
209-210 °C (lit.)
mp
42-43 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Klucz InChI
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
231.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110.6 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)