Kluczowe dokumenty
PHR2559
12-Hydroxystearic Acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
12-Hydroxyoctadecanoic acid, 12-HSA, 12-Hydroxystearic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1331008
opakowanie
pkg of 300 mg
mp
74-76 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21)
Klucz InChI
ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)