Kluczowe dokumenty
PHR2310
Supelco
Loratadyna Zanieczyszczenie A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Ethyl 4-(13-chloro-2-hydroxy-4-azatricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(11),3(8),4,6,12,14-hexaen-2-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25ClN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.90
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
loratadine
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 50 mg
pkg of
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
Clc1cc2c(cc1)C(c4ncccc4CC2)(O)C3CCN(CC3)C(=O)OCC
InChI
1S/C22H25ClN2O3/c1-2-28-21(26)25-12-9-17(10-13-25)22(27)19-8-7-18(23)14-16(19)6-5-15-4-3-11-24-20(15)22/h3-4,7-8,11,14,17,27H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
Klucz InChI
WVWGYTXDYNKXEY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)