Kluczowe dokumenty
PHR2308
Związek B związany z loratadyną
Synonim(y):
8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.85
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
agency
traceable to USP 1370291
Poziom jakości
rodzina API
loratadine
Formularz
solid
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1cc2c(cc1)C(=C4CCN(CC4)C)c3ncccc3CC2
InChI
1S/C20H21ClN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Klucz InChI
VLXSCTINYKDTKR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certyfikowane farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla wewnętrznych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)