PHR2277
Lovastatin Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Dihydrolovastatin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1370611
rodzina API
lovastatin
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C24H38O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,14-21,23,25H,5,8-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21-,23+/m0/s1
Klucz InChI
IFIFFBWHLKGTMO-LDIGTXGYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)