Kluczowe dokumenty
PHR1871
Atorvastatin Related Compound D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide, 3-(4-Fluorobenzoyl)-2-isobutyryl-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide, Atorvastatin Related Compound D
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001331
traceable to USP 1044550
rodzina API
atorvastatin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 30 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)C3(OC3(C(=O)Nc4ccccc4)C(=O)C(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C26H22FNO4/c1-17(2)22(29)26(24(31)28-21-11-7-4-8-12-21)25(32-26,19-9-5-3-6-10-19)23(30)18-13-15-20(27)16-14-18/h3-17H,1-2H3,(H,28,31)
Klucz InChI
AAEQXEDPVFIFDK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)