PHR1982
Ibuprofen Impurity R
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1,1′-(Ethane-1,1-diyl)-4,4′-(2-methylpropyl)dibenzene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
100
300
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)