I1892
Ibuprofen sodium salt
≥98% (GC)
Synonim(y):
α-Methyl-4-(isobutyl)phenylacetic acid
About This Item
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98% (GC)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
rozpuszczalność
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
[Na+].CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C([O-])=O
InChI
1S/C13H18O2.Na/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15;/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15);/q;+1/p-1
Klucz InChI
PTTPUWGBPLLBKW-UHFFFAOYSA-M
informacje o genach
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta