Kluczowe dokumenty
PHR1980
Supelco
Clarithromycin Impurity N
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(10E)-10,11-Didehydro-11-deoxy-6-O-methylerythromycin
About This Item
Wzór liniowy:
C38H67NO12
Masa cząsteczkowa:
729.94
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 20 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć na certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB3288 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)