Kluczowe dokumenty
PHR1943
Methacholine Chloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Acetyl-β-methylcholine chloride, (2-Acetoxypropyl)trimethylammonium chloride, Methacholine chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1396364
rodzina API
methacholine chloride
Formularz
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
mp
171-173 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Cl-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C8H18NO2.ClH/c1-7(11-8(2)10)6-9(3,4)5;/h7H,6H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
informacje o genach
human ... CHRM3(1131)
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)