Kluczowe dokumenty
PHR1546
Acetylcholine chloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Acetylcholine chloride, ACh
About This Item
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000002
traceable to USP 1008501
rodzina API
acetylcholine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
146-150 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
informacje o genach
human ... CHRM3(1131)
Opis ogólny
Zastosowanie
Acetylcholine chloride may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical preparation using high-performance liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry.
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)