PHR1883
Docetaxel
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Docetaxel trihydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001133
traceable to USP 1224551
rodzina API
docetaxel
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 200 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C43H53NO14.3H2O/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45;;;/h9-18,26-28,30-33,35,46-48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52);3*1H2/t26-,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35-,41+,42-,43+;;;/m0.../s1
Klucz InChI
XCDIRYDKECHIPE-QHEQPUDQSA-N
Opis ogólny
Docetaxel is a taxoid anticancer agent that binds to β tubulin and promotes tubulin assembly into microtubles inducing cell-cycle arrest and apoptosis.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)