Merck
03738
Supelco
5-Fluorouracil
analytical standard
Synonim(y):
2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine, 5-FU, 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3FN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.08
Beilstein:
127172
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.5% water
mp
282-286 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Klucz InChI
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... TYMS(7298)
Opis ogólny
5-Fluorouracyl jest środkiem przeciwnowotworowym, szeroko stosowanym w leczeniu różnych nowotworów złośliwych.
Zastosowanie
5-Fluorouracil może być stosowany jako wzorzec analityczny do oznaczania analitu w ściekach szpitalnych metodą elektroforezy kapilarnej, oraz w próbkach biologicznych i środowiskowych technikami opartymi na chromatografii.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
5-fluorouracil: mechanisms of action and clinical strategies
Longley DB, et al.
Nature Reviews. Cancer, 3(5), 330-338 (2003)
G Micoli et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 750(1), 25-32 (2001-02-24)
5-Fluorouracil (5-FU) is one of the most widely used antineoplastic drugs. It can be therefore considered to be a model compound for the identification of exposure routes during preparation and administration of cytostatic agents, especially for nucleoside analogue drugs. In
André Bp van Kuilenburg et al.
Pharmacogenomics, 14(7), 799-811 (2013-05-09)
5-fluorouracil (5-FU) remains the cornerstone of all currently applied regimens for the treatment of patients with cancers of the gastrointestinal tract, breast, and head and neck. Unfortunately, a large variation in the clearance of 5-FU has been observed between patients
Larissa S Carnevalli et al.
The Journal of experimental medicine, 211(5), 769-779 (2014-04-23)
The serine protease granzyme B (GzmB) is stored in the granules of cytotoxic T and NK cells and facilitates immune-mediated destruction of virus-infected cells. In this study, we use genetic tools to report novel roles for GzmB as an important
Tania Diaz et al.
Journal of surgical oncology, 109(7), 676-683 (2014-02-11)
Surgery is the standard treatment for colorectal cancer (CRC), and adjuvant chemotherapy has been shown to be effective in stage III but less so in stage II. We have analyzed the expression of the miR-200 family in tissue samples from