Merck
491616
Sigma-Aldrich
5-Fluorouracil-15N2
98 atom % 15N
Synonim(y):
5-fluoro-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-1,3-15N2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3F15N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
mp
282-286 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
FC1=C[15NH]C(=O)[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i6+1,7+1
Klucz InChI
GHASVSINZRGABV-AKZCFXPHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Karen Rossmassler et al.
Biodegradation, 30(2-3), 127-145 (2019-03-02)
Knowledge of the conditions that promote the growth and activity of pharmaceutical and personal care product (PPCP)-degrading microorganisms within mixed microbial systems are needed to shape microbiomes in biotreatment reactors and manage process performance. Available carbon sources influence microbial community