Merck
Y0001466
Anhydrous Docetaxel
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Docetaxel
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H53NO14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
807.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
docetaxel
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
186-192 °C (dec.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6
InChI
1S/C43H53NO14/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45/h9-18,26-28,30-33,35,46-48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52)/t26-,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35-,41+,42-,43+/m0/s1
Klucz InChI
ZDZOTLJHXYCWBA-VCVYQWHSSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Bezwodny Docetaxel EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Docetaksel to taksanowy lek przeciwnowotworowy spokrewniony z paklitakselem. Wiąże się i stabilizuje podjednostkę β-tubuliny mikrotubul, zapobiegając depolimeryzacji wrzeciona mitotycznego, co prowadzi do zatrzymania cyklu komórkowego i apoptozy.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Amir Goldkorn et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 32(11), 1136-1142 (2014-03-13)
Circulating tumor cell (CTC) enumeration has not been prospectively validated in standard first-line docetaxel treatment for metastatic castration-resistant prostate cancer. We assessed the prognostic value of CTCs for overall survival (OS) and disease response in S0421, a phase III trial
Edward B Garon et al.
Lancet (London, England), 384(9944), 665-673 (2014-06-17)
Ramucirumab is a human IgG1 monoclonal antibody that targets the extracellular domain of VEGFR-2. We aimed to assess efficacy and safety of treatment with docetaxel plus ramucirumab or placebo as second-line treatment for patients with stage IV non-small-cell-lung cancer (NSCLC)
Monisha Sudarshan et al.
Annals of surgical oncology, 22(1), 324-330 (2014-07-16)
We have previously identified Docetaxel, Cisplatin, and 5FU (DCF) as a safe, tolerable, and effective regimen in the neoadjuvant setting for locally advanced adenocarcinoma (ADC) of the esophagus and esophagogastric junction (EGJ). We hypothesized that DCF combined with enhanced surgical
Isamu Okamoto et al.
Journal of thoracic oncology : official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer, 10(2), 346-352 (2014-10-10)
This phase I, open-label study evaluated the safety/tolerability and maximum tolerated dose of second-line nintedanib combined with docetaxel in Japanese patients with advanced non-small-cell lung cancer. Eligible patients received docetaxel 60 or 75 mg/m(2) (day 1) plus nintedanib 100, 150
Fred Saad et al.
European urology, 67(2), 223-230 (2014-08-31)
Enzalutamide significantly prolonged the survival of men with metastatic castration-resistant prostate cancer (PCa) after docetaxel in the randomised, phase 3, double-blind, placebo-controlled, multinational Patients with Progressive Castration-Resistant Prostate Cancer Previously Treated with Docetaxel-Based Chemotherapy (AFFIRM) trial (NCT00974311). Prostate-specific antigen (PSA)