Kluczowe dokumenty
PHR1699
Lutein
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Xanthophyll, α-Carotene-3,3′-diol, β, ε-carotene, β, ε-carotene-3,3′-diol, Lutein
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1370804
rodzina API
lutein
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 3x100 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
Klucz InChI
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
Opis ogólny
Lutein is an oxygenated derivative of hydrocarbon carotenoids present in dark green and leafy vegetables. It acts as a lipophilic drug (logP 7.8) which is majorly utilized for the prevention of age-related macular degeneration (AMD), cataracts, and other blinding disorders.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Lutein, analytical standard
HPLC Analysis of Carotene Compounds on Ascentis® RP-Amide
Powiązane treści
Separation of Astaxanthin; Xanthophyll