Merck
91904
Supelco
Violaxanthin
analytical standard
Synonim(y):
(3S,3′S,5R,5′R,6S,6′S)-5,6:5′,6′-Diepoxy-5,5′,6,6′-tetrahydro-β,β-carotene-3,3′-diol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H56O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
600.87
Beilstein:
101269
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
CC(/C=C/[C@@]12[C@](C)(O2)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\[C@]34C(C)(C)C[C@H](O)C[C@]3(O4)C)C
InChI
1S/C40H56O4/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-39-35(5,6)25-33(41)27-37(39,9)43-39)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-40-36(7,8)26-34(42)28-38(40,10)44-40/h11-24,33-34,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t33-,34-,37+,38+,39-,40-/m0/s1
Klucz InChI
SZCBXWMUOPQSOX-WVJDLNGLSA-N
Opis ogólny
Violaxanthins are natural pigmented constituents or carotenoids present in most fruits and vegetables.
Zastosowanie
Violaxanthin may be used as a reference standard for the determination of the analyte in fruits and vegetables by high performance liquid chromatography with photodiode array detection.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination of the carotenoid content in selected vegetables and fruit by HPLC and photodiode array detection.
Muller H.
European Food Research and Technology, 204(2), 88- 94 (1997)