Merck
276138
Sigma-Aldrich
Dimethyloctadecylsilane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17SiH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
gęstość
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[SiH](C)C
InChI
1S/C20H44Si/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(2)3/h21H,4-20H2,1-3H3
Klucz InChI
ZXFNVHQEUQDKSZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)