Merck
94110
Supelco
Lutein (Zeaxanthin free)
analytical standard
Synonim(y):
Xanthophyll, α-Carotene-3,3′-diol, β, ε-carotene, β, ε-carotene-3,3′-diol, Lutein
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H56O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.87
Beilstein:
2068547
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
Klucz InChI
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Dietetyczny karotenoid nie zawierający witaminy A. Zwiększa stężenie pigmentu plamki żółtej w oku i może poprawiać funkcje wzrokowe.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)