Kluczowe dokumenty
PHR1578
Trolamine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Triethanolamine, 2,2′,2′′-Nitrilotriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. T2545000
traceable to USP 1696958
gęstość pary
5.14 (vs air)
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
trolamine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
600 °F
granice wybuchowości
8.5 %
opakowanie
ampule of 5 mL
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
przydatny zakres pH
7.3-8.3
pKa (25°C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
gęstość
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Klucz InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
354.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
179 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)