Merck
PHR1535
Supelco
Estrone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Estrone, 1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one, 3-Hydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, Folliculin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.37
Beilstein:
1915077
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 860
traceable to Ph. Eur. E1700000
traceable to USP 1255001
rodzina API
estrone
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
258-260 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
Klucz InChI
DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
informacje o genach
human ... ESR1(2099)
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Estron jest produktem degradacji endogennego steroidu estrogenu, estradiolu.
Zastosowanie
Estron może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych różnymi technikami chromatograficznymi.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3933 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Separation and quantitation of esterified estrogens in bulk mixtures and combination drug preparations using high-performance liquid chromatography.
Capitano G., and Tscherne R
Journal of Pharmaceutical Sciences, 68(3), 311-314 (1979)
Lucie Havlíková et al.
Journal of chromatography. A, 1119(1-2), 216-223 (2006-02-10)
A novel HPLC method for simultaneous determination of estradiol and its seven degradation products in topical gel was developed. Zorbax SB-CN (150 mm x 4.6 mm, 5 microm) analytical column and mobile phase composed of acetonitrile, phosphoric acid 0.085%, and
HPLC determination of estradiol, its degradation product, and preservatives in new topical formulation Estrogel HBF.
Novakova L, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 379(5-6), 781-787 (2004)
Advantages of application of UPLC in pharmaceutical analysis.
Novakova L, et al.
Talanta, 68(3), 908-918 (2006)
Shanshan Zhao et al.
Breast cancer research : BCR, 16(2), R30-R30 (2014-03-29)
Paradoxically, a breast cancer risk reduction with conjugated equine estrogens (CEE) and a risk elevation with CEE plus medroxyprogesterone acetate (CEE + MPA) were observed in the Women's Health Initiative (WHI) randomized controlled trials. The effects of hormone therapy on serum sex
Produkty
Separation of Estriol 3-(β-D-glucuronide) sodium salt; β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) 17-sulfate dipotassium salt; Estriol 3-sulfate sodium salt; β-Estradiol 3,17-disulfate dipotassium salt, ≥95%; β-Estradiol 17-(β-D-glucuronide) sodium salt; β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) sodium salt; Estrone 3-(β-D-glucuronide) sodium salt; β-Estradiol 3-sulfate sodium salt, ≥93%; Estriol, ≥97%; Estrone 3-sulfate sodium salt, contains ~35% Tris as stabilizer; β-Estradiol, ≥98%; α-Estradiol, powder, ≥98% (TLC); Estrone, ≥99%
Powiązane treści
The Titan C18 column provided efficient and rapid resolution of thirteen related estrogenic compounds. Ultra Ultra high purity solvents provided robust operation.