Merck
BP860
Estrone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one, 3-Hydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, Folliculin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.37
Beilstein:
1915077
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
estrone
Formularz
crystalline
jakość
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
mp
258-260 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
Klucz InChI
DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
informacje o genach
human ... ESR1(2099)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Estrone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Estradiol and Norethisterone Tablets
  • Estradiol and Norethisterone Acetate Tablets
  • Estradiol Tablets
  • Estradiol Vaginal Tablets
  • Opakowanie
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Health hazard
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
    Kod klasy składowania
    6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)