Merck
PHR1388
Supelco
Adapalene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Adapalene, 6-(4-Methoxy-3-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylphenyl)-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoic acid, CD-271, Differin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H28O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001121
traceable to USP 1011709
rodzina API
adapalene
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C2)C3)-c5ccc6cc(ccc6c5)C(O)=O
InChI
1S/C28H28O3/c1-31-26-7-6-23(21-2-3-22-12-24(27(29)30)5-4-20(22)11-21)13-25(26)28-14-17-8-18(15-28)10-19(9-17)16-28/h2-7,11-13,17-19H,8-10,14-16H2,1H3,(H,29,30)/t17-,18+,19-,28-
Klucz InChI
LZCDAPDGXCYOEH-AADAIPAGSA-N
Opis ogólny
Adapalen jest syntetycznym retinoidem trzeciej generacji i wysoce lipofilowym związkiem pochodzącym z kwasu naftowego. Jest szeroko stosowany w leczeniu trądziku.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Adapalen może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w miejscowych preparatach żelowych przy użyciu techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Retinoic acid analogue that is a RARβ and RARγ agonist (AC50 values are 2.2, 9.3, 22 and > 1000 nM for RARβ, RARγ, RARα and RXRα receptors respectively).
Retinoic acid analogue that is a RARβ and RARγ agonist (AC50 values are 2.2, 9.3, 22 and > 1000 nM for RARβ, RARγ, RARα and RXRα receptors respectively). Inhibits proliferation and induces apoptosis in colorectal cancer cells in vitro. Displays comedolytic activity. Its unique pharmacological properties make it superior to other retinoids for the treatment of acne.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3530 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Novel stability-indicating RP-HPLC method for the simultaneous estimation of clindamycin phosphate and adapalene along with preservatives in topical gel formulations
Modi.BP and Shah.JN
Scientia Pharmaceutica, 82(4), 799-814 (2014)
A simple HPLC-DAD method for determination of adapalene in topical gel formulation
Martins AL, et al.
Journal of Chromatographic Science, 49(10), 796-800 (2011)
J C English et al.
Cutis, 63(4), 227-230 (1999-05-06)
Darier's disease is an autosomal dominant disorder of keratinization that can produce unique clinical manifestations. Oral and topical retinoid products have been the mainstay therapy for this population, but local as well as systemic side effects often limit their effectiveness.
R N Brogden et al.
Drugs, 53(3), 511-519 (1997-03-01)
Adapalene, a naphthoic acid derivative with retinoid-like activity, is used for the topical treatment of mild to moderate acne vulgaris. It binds to retinoic acid receptors found predominantly in the terminal differentiation zone of epidermis and is more active than
L E Millikan
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 15 Suppl 3, 19-22 (2002-02-15)
Adapalene, a naphthoic-acid derivative, possesses some of the biological activities of tretinoin but has distinct physicochemical properties and binding properties for selective affinity for retinoic acid receptors. As such, adapalene is less likely to be associated with certain local tolerability