Kluczowe dokumenty
PHR1365
Lamivudine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Lamivudine, 2′,3′-Dideoxy-3′-thiacytidine, 3TC, Epivir, Epivir-HBV, Heptovir, Zeffix
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 802
traceable to Ph. Eur. Y0000425
traceable to USP 1356836
rodzina API
lamivudine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
InChI
1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
Klucz InChI
JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
Opis ogólny
Lamivudine is a synthetic nucleoside analog that shows potential action against human immunodeficiency virus (HIV). It is one of the front line therapies used to treat HIV infection.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)