Merck
Y0000426
Lamivudine for system suitability 2
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Lamivudine, 2′,3′-Dideoxy-3′-thiacytidine, 3TC, Epivir, Epivir-HBV, Heptovir, Zeffix
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
lamivudine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
InChI
1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
Klucz InChI
JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Lamivudine for system suitability 2 EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Lamivudine is a potent nucleoside analog reverse transcriptase inhibitor (nRTI).
Lamivudine is a potent nucleoside analog reverse transcriptase inhibitor (nRTI). It is an analogue of cytidine, and can inhibit both types (1 and 2) of HIV reverse transcriptase as well as the reverse transcriptase of hepatitis B. It needs to be phosphorylated to its triphosphate form before it is active. 3TC-triphosphate also inhibits cellular DNA polymerase.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Youwen Tan et al.
PloS one, 7(3), e32789-e32789 (2012-04-06)
Several recent reports have demonstrated that tyrosine (Y)-methionine (M)-aspartic acid (D)-aspartic acid (D) (YMDD) motif mutations can naturally occur in chronic HBV patients without antiviral treatment such as lamivudine therapy. This paper aims to assess the overall spontaneous incidence and
Stephen Weller et al.
Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999), 66(4), 393-398 (2014-05-07)
The integrase inhibitor dolutegravir and nucleoside analogues abacavir and lamivudine are once-daily treatment options for HIV. This study (NCT01622790) evaluated, first, the bioequivalence (BE) of a fixed-dose combination (FDC) tablet containing dolutegravir 50 mg, abacavir 600 mg, and lamivudine 300
Zhongjie Shi et al.
Obstetrics and gynecology, 116(1), 147-159 (2010-06-23)
To evaluate efficacy of lamivudine in reducing in utero transmission of hepatitis B virus (HBV). A database was constructed from Medline, EMBASE, Cochrane Library, National Science Digital Library, China Biological Medicine Database, and through contact with experts in the field
Lior H Katz et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (7)(7), CD006005-CD006005 (2010-07-09)
Recurrence of hepatitis B virus (HBV) infection in the liver graft is a grave complication following liver transplantation for HBV cirrhosis. Hepatitis B immunoglobulin (HBIg) seems effective in increasing survival after liver transplantation. HBIg and anti-viral drugs are given alone
Suzaan Marais et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 59(11), 1638-1647 (2014-08-12)
The immunopathogenesis of tuberculosis-associated immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS) remains incompletely understood, and we know of only 1 disease site-specific study of the underlying immunology; we recently showed that Mycobacterium tuberculosis culture positivity and increased neutrophils in the cerebrospinal fluid