Merck
Z1900000
Zidovudine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3′-Azido-3′-deoxythymidine, AZT, Azidothymidine, ZDV, Zidovudine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.24
Beilstein:
3595791
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
zidovudine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
113-115 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
Klucz InChI
HBOMLICNUCNMMY-XLPZGREQSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Zidovudine EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Reverse transcriptase inhibitor active against HIV-1 virus.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Muta. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
R Bendayan et al.
Pharmacotherapy, 15(3), 338-344 (1995-05-01)
In humans and various animal species, 3'-azido-3'-deoxythymidine (AZT) is in part eliminated by the kidneys, where it undergoes significant tubular secretion. The goal of this project was to develop, in a continuous renal epithelial cell line (LLCPK1), a model of
Tomas Cihlar et al.
Antiviral research, 85(1), 39-58 (2009-11-06)
Twenty-five years ago, nucleoside analog 3'-azidothymidine (AZT) was shown to efficiently block the replication of HIV in cell culture. Subsequent studies demonstrated that AZT acts via the selective inhibition of HIV reverse transcriptase (RT) by its triphosphate metabolite. These discoveries
Cátia Teixeira et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(4), 979-992 (2011-02-25)
The first anti-HIV drug, zidovudine (AZT), was approved by the FDA a quarter of a century ago, in 1985. Currently, anti-HIV drug-combination therapies only target HIV-1 protease and reverse transcriptase. Unfortunately, most of these molecules present numerous shortcomings such as
D M Simpson
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 29(1), 19-34 (1999-08-05)
Human immunodeficiency virus (HIV)-associated dementia (HIVD) has been reported in up to 15% of HIV-infected adult patients. Although the pathogenesis of HIVD remains unclear, HIV probably plays an important role in the syndrome, as evidenced by the correlation between cerebrospinal
Muki Shey et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (3)(3), CD005481-CD005481 (2009-07-10)
The human immunodeficiency virus (HIV) has become one of the greatest challenges to global public health. In 2007 UNAIDS estimated that 33.2 million people were living with HIV. Currently recommended regimens for initiating HIV treatment consist of either a non-nucleoside