Merck
PHR1345
Supelco
Thymine(Zidovudine Related Compound C)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Thymine, 2,4-Dihydroxy-5-methylpyrimidine, 5-Methyluracil
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
Beilstein:
117880
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1754532
rodzina API
zidovudine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
~320 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Klucz InChI
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tymina (Zidovudine Related Compound C) jest związanym z procesem zanieczyszczeniem leku antyretrowirusowego zidowudyny. Zydowudyna należy do klasy leków znanych jako nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy i jest powszechnie stosowana w zapobieganiu i leczeniu HIV/AIDS.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Tymina (związek C związany z zydowudyną) może być stosowana jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w lekach luzem i preparatach farmaceutycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA1097 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Zidovudine
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3962-3964 (2017)
Zidovudine
Pharmacopeia, US
United States Pharmacopeia/National Formulary, 45(1), 4630-4630 (2013)
Antiretroviral drugs
Warnke D
Journal of Clinical Pharmacology, 47(12), 1570-1579 (2007)
E Lutsenko et al.
Mutation research, 437(1), 11-20 (1999-07-30)
In Escherichia coli and human cells, many sites of cytosine methylation in DNA are hot spots for C to T mutations. It is generally believed that T.G mismatches created by the hydrolytic deamination of 5-methylcytosines (5meC) are intermediates in the
T R Waters et al.
Mutation research, 462(2-3), 137-147 (2000-04-18)
About 23% of mutations in hereditary human diseases and 24% of mutations in p53 in human cancers are G to A transitions at sites of cytosine methylation suggesting that these sites are either foci for DNA damage, or foci for