Kluczowe dokumenty
PHR1251
Choline chloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1133547
rodzina API
choline chloride
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Substraty
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)