Key Documents
PHR1247
Indomethacin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
IDM, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. I0200000
traceable to USP 1341001
rodzina API
indomethacin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
COc1ccc2n(c(C)c(CC(O)=O)c2c1)C(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
Klucz InChI
CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Opis ogólny
Indomethacin drug is extensively employed as a pharmacologic agent to bring about the closure of patent ductus arteriosus (PDA) in premature infants.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)