PHR1168
Ofloxacin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1478108
rodzina API
ofloxacin, ofloxacin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Fc1cc2c3[n](cc([c]2=O)C(=O)O)C(COc3c1N4CCN(CC4)C)C
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)
Klucz InChI
GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ofloxacin is an orally administered antimicrobial drug that is classified under the group of fluoroquinolones. It has high potency and shows a broad-spectrum antibacterial performance, as well as short selection of resistant bacteria.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)