O0250000
Oxprenolol hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(RS)-1-(2-Allyloxyphenoxy)- 3-isopropylamino-2-propanol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
oxprenolol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[N+H2](C(C)C)CC(O)COc1c(cccc1)OCC=C
InChI
1S/C15H23NO3.ClH/c1-4-9-18-14-7-5-6-8-15(14)19-11-13(17)10-16-12(2)3;/h4-8,12-13,16-17H,1,9-11H2,2-3H3;1H
Klucz InChI
COAJXCLTPGGDAJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)