Kluczowe dokumenty
NISTRM8445
Spray-dried whole egg for allergen detection
NIST® SRM® 8445
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
NIST RM 8445 został przygotowany przez przedstawicieli Food Allergy Research and Resource Program (FARRP), Food Products Association (FPA), Health Canada, Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) oraz U.S. Food and Drug Administration (FDA) Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN).
Całkowita zawartość białka jaja (azotu) została zmierzona przy użyciu analizatora białka Leco (Dumas) na dwóch zestawach próbek, przy czym analiza zestawów była oddzielona o kilka miesięcy. Wyniki przeliczono na białko przy użyciu współczynnika konwersji 6,25. Referencyjna wartość ułamka masowego dla dostarczonego białka jest związana z niepewnością, która może nie obejmować wszystkich źródeł niepewności. Jednostka NIST RM 8445 składa się z pojedynczej butelki zawierającej 5 g materiału.
SRM_8445_SDS
Zastosowanie
NIST RM 8445 jest przeznaczony do stosowania w ocenie zestawów testowych do oznaczania obecności alergennych białek jaja. Zapewnia on wspólną matrycę dla społeczności zajmującej się badaniem alergenów, która może chcieć przeprowadzić badania przy użyciu jednego szeroko dostępnego materiału.
Cechy i korzyści
  • Jednostka NIST RM 8445 składa się z pojedynczej butelki zawierającej 5 g materiału
  • Informacje dotyczące opisu produktu, utylizacji i transportu są dostępne w dołączonej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).
  • Załączony certyfikat NIST zawiera szczegółowe informacje na temat daty ważności, ostrzeżenia dla użytkowników, instrukcje dotyczące właściwego przechowywania i użytkowania, przygotowania i analizy RM.
  • Wartość całkowitego ułamka masowego całkowitego białka jest metrologicznie identyfikowalna z jednostką SI ułamka masowego w procentach na zasadzie "as-received basis".
Inne uwagi
Grupa Matrix: Produkty mleczne i jaja
NIST RM 8445 jest ważny, w ramach określonej niepewności pomiaru, do 15 czerwca 2024 r., pod warunkiem, że RM jest obsługiwany i przechowywany zgodnie z instrukcjami podanymi w "Instrukcji przechowywania i użytkowania".
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
NISTRM84454061834191209