Kluczowe dokumenty
NISTRM8182
Estry metylowe kwasów tłuszczowych w 2,2,4-trimetylopentanie
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
opakowanie
pkg of 6 mg
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Inne uwagi
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Ester metylowy kwasu oktanowego, ester metylowy kwasu dekanowego, ester metylowy kwasu dodekanowego, ester metylowy kwasu tetradekanowego, ester metylowy kwasu heksadekanowego, ester metylowy kwasu oktadekanowego, ester metylowy kwasu eikozanowego, ester metylowy kwasu dokozanowego, ester metylowy kwasu tetrakozanowego, ester metylowy kwasu 9-tetradecenowego, ester metylowy kwasu 9-heksadecenowego, ester metylowy kwasu 9-oktadecenowego, ester metylowy kwasu 9-trans-oktadecenowego, ester metylowy kwasu 11-oktadecenowego, ester metylowy kwasu 11-trans-oktadecenowego, ester metylowy kwasu 9,12-Octadecadienoic Acid Methyl Ester, 9-trans,12-trans-Octadecadienoic Acid Methyl Ester, 9,12,15-Octadecatrienoic Acid Methyl Ester, 6,9,12-Octadecatrienoic Acid Methyl Ester, 11-Eicosenoic Acid Methyl Ester, 5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid Methyl Ester, 5,8,11,14,17-ester metylowy kwasu eikozapentaenowego,
7,10,13,16,19-ester metylowy kwasu dokozapentaenowego, ester metylowy kwasu 4,7,10,13,16,19-dokozaheksaenowego, ester metylowy kwasu 13-dokozaenowego, ester metylowy kwasu 15-tetrakozenowego
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)