NISTC2416
Bullet lead
NIST® SRM® C2416
Synonim(y):
Lead
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
rezystywność
20.65 μΩ-cm
metody
optical emission spectroscopy (OES): suitable
tw
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
format
matrix material
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
SRM C2416_cert
SRM C2416_SDS
Inne uwagi
Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Copper (Cu), Sulfur (S), Silver (Ag), Tin (Sn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Cobalt (Co), Iron (Fe), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Tellurium (Te), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta