Kluczowe dokumenty
NISTC2417
Lead-base alloy
NIST® SRM® C2417
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec składu dla optycznych metod analizy spektrometrycznej emisji. Ma postać dysku o średnicy 50 mm (2 cale) i grubości 16 mm (5/8 cala). Więcej informacji można znaleźć w COA i SDS.
SRM 2417_cert
SRM 2417_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Antymon (Sb), Arsen (As), Bizmut (Bi), Miedź (Cu), Srebro (Ag)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Aluminium (Al), Kadm (Cd), Wapń (Ca), Kobalt (Co), Żelazo (Fe), Mangan (Mn), Nikiel (Ni), Siarka (S), Tellur (Te), Cyna (Sn), Cynk (Zn)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)