Kluczowe dokumenty
NIST1132
Lead-base bearing metal (84Pb - 10Sb - 6Sn)
NIST® SRM® 1132
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny ma postać dysku o średnicy 32 mm (1 1/4 cala) i grubości 19 mm (3/4 cala). Jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w optycznych emisyjnych i rentgenowskich spektrometrycznych metodach analizy. Więcej informacji można znaleźć w COA i SDS.
SRM 1132_cert
SRM 1132_SDS
Zastosowanie
SRM1132 jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w metodach optycznej analizy emisyjnej i spektrometrii rentgenowskiej.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu na stronie nist.gov/SRM w celu uzyskania aktualnych analitów i certyfikowanych wartości.
Antymon (Sb), cyna (Sn), miedź (Cu), bizmut (Bi), arsen (As), nikiel (Ni), żelazo (Fe)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney, Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)