Merck
BP835
Venlafaxine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
(+/-)-1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol hydrochloride, Effexor
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H27NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
venlafaxine
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Chlorowodorek wenlafaksyny BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Stosowany również w monografiach takich jak
  • :Venlafaxine TabletsVenlafaxine
  • Prolonged-release TabletsVenlafaxine
  • Prolonged-release Capsules
  • Działania biochem./fizjol.
    Venlafaxine is a dual serotonin-noradrenaline reuptake inhibitor that displays Ki values of 82 and 2480 nM respectively. It is a general class antidepressant.
    Venlafaxine is an antidepressant. The mechanism of the antidepresant action of venlafaxine in humans is associated with its potentiation of neurotransmitter activity in the CNS. Venlafaxine is a potent inhibitor of neuronal serotonin and norepinephrine reuptake and weak inhibitor of dopamine reuptake. Venlafaxine has no significant activity for muscarinic, histaminergic, or α-1 adrenergic receptors in vitro. Venlafaxine does not possess MAO inhibitor activity.
    Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 100 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Environment
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Aquatic Chronic 2
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)