Merck
NIST928
Lead nitrate
NIST® SRM® 928
Synonim(y):
Lead(II) nitrate, Lead dinitrate
About This Item
Wzór liniowy:
Pb(NO3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
solid
opakowanie
pkg of 30 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
470 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
general analytical
format
neat
ciąg SMILES
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Klucz InChI
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is certified for use as an assay standard for lead and is intended primarily for use in the calibration and standardization of procedures employed in analysis and for routine critical evaluation of the daily working standards used in these procedures. A unit of SRM 928 consists of 30 g of lead nitrate. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 928_cert
SRM 928_SDS
Zastosowanie
Several new polymeric complexes of lead with dialkylamino derivatives of squaric acid were produced to study their coordination modes as possible prototypes for studies of lanthanide complexes.
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Lead Nitrate [Pb(NO3)2]
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2