Merck
88792
Supelco
2,4,5-Trichloro-6-hydroxyisophthalonitrile
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2,4,5-Trichloro-6-hydroxy-1,3-benzenedicarbonitrile, Hydroxychlorothalonil
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8HCl3N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.47
Beilstein:
2653044
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1=C(C#N)C(Cl)=C(Cl)C(O)=C1C#N
InChI
1S/C8HCl3N2O/c9-5-3(1-12)6(10)7(11)8(14)4(5)2-13/h14H
Klucz InChI
MDQKYGOECVSPIW-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert Green et al.
FEMS microbiology letters, 365(19) (2018-09-06)
Cytochrome P450s have been shown to play a vital role in the xenobiotic detoxification system of Sclerotinia homoeocarpa, the causal agent of the turfgrass disease dollar spot. A previous study indicated that three CYP450s were validated to play a functional