Merck
34149
Supelco
Metolachlor ESA sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-[(2-Ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)-amino]2-oxo-ethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22NNaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
EPA 535
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
[Na+].CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C15H23NO5S.Na/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)16(12(3)9-21-4)14(17)10-22(18,19)20;/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MVQVPBMXHBOZJW-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Metolachlor ESA sodium salt is used for the control of broadleaf weeds and annual grasses in primarily corn, soybean, and sorghum. Active compounds of metolachlor pesticide may be converted by the target insects or plants or may be degraded in the environment to form the corresponding ethanesulfonic (ESA) acids, oxanillic (OA) acids, and other degradates. Metolachlor ESA sodium salt is one of the metabolites of metolachlor.
Zastosowanie
Metolachlor ESA sodium salt may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in water by solid phase extraction and liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectroscopy (LC/ESI MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Robert A Yokley et al.
Analytical chemistry, 74(15), 3754-3759 (2002-08-15)
A Good Laboratory Practices (GLP) validated, multiresidue analytical method is presented for the determination of the chloroacetanilide herbicides metolachlor, acetochlor, and alachlor, the chloroacetamide herbicide dimethenamid, and their respective ethanesulfonic (ESA) and oxanillic (OA) acid degradates in ground and surface