Kluczowe dokumenty
34147
Alachlor ESA sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-[(2,6-Diethylphenyl)(methoxymethyl)-amino]-2-oxo-ethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
EPA 535
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
[Na+].CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H21NO5S.Na/c1-4-11-7-6-8-12(5-2)14(11)15(10-20-3)13(16)9-21(17,18)19;/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Klucz InChI
DXLRATMHMHJKHK-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?